Learn More
1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
52.05 CHF - 625.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 109-01-3
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
InChI-Schlüssel PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
IUPAC-Name 1-Methylpiperazin
SMILES CN1CCNCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10417940
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156910050
5 g Glasflasche
52.05 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10427940
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156911000
100 g Glasflasche
58.55 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10103020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156915000
500 g Glasflasche
193.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11926521
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156910025
2.5 kg Metallfass
625.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals