Learn More
1-Methylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Methylimidazol wird als Vorgängersubstanz für die Synthese von Pyrrol-Imidazol-Polyamiden, ionischen Flüssigkeiten wie 1-Butyl-3-Methylimidazolium-Hexafluorophosphat verwendet. Es ist aktiv an der Entfernung von Säure während der Produktion von Diethoxyphenylphosphin beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methylimidazole |
Schmelzpunkt | -6°C |
Dichte | 1.031 |
Siedepunkt | 195°C to 197°C |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Brechungsindex | 1.497 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3267 |
Beilstein | 105197 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254977 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A12575.36,A12575.A3,A12575.22 |
10253120 | Analysenzertifikat | 18/11/2024 | A12575.36,A12575.A3,A12575.22 |
10252278 | Analysenzertifikat | 02/09/2024 | A12575.36,A12575.A3,A12575.22 |
10247820 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | A12575.36,A12575.A3,A12575.22 |
5001I23T | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A12575.36,A12575.A3,A12575.22 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methyl-1H-imidazol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-1H-imidazol