Learn More
1-Methyl-5 -Phenyl-1 H-Pyrazol-3 -Carbonsäure, 97 %, Acros Organics ™ Artikelnummer.: 10629653
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-5 -Phenyl-1 H-Pyrazol-3 -Carbonsäure, 97 %, Acros Organics ™
Product Code. 10629653
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10629653
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC46501DA
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemical Identifiers
CAS 10199-53-8
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD08271933
InChI-Schlüssel ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
IUPAC-Name 1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Methyl-5 -Phenyl-1 H-Pyrazol-3 -Carbonsäure, 97 %, Acros Organics ™ >