Learn More
(1-Methyl-4-piperidnyl)Methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
186.00 CHF - 729.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7149-42-0 |
---|---|
Summenformel | C7H16N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 128.22 |
MDL-Nummer | MFCD05022430 |
InChI-Schlüssel | AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine |
PubChem CID | 81574 |
IUPAC-Name | (1-Methylpiperidin-4-yl)methanamin |
SMILES | CN1CCC(CN)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10511283
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01153DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
186.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10265844
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01153DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
729.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7149-42-0 | |
128.22 | |
AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
81574 | |
CN1CCC(CN)CC1 |
C7H16N2 | |
MFCD05022430 | |
1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine | |
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamin |
Spezifikation
(1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine | |
97% | |
MFCD05022430 | |
AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamin | |
81574 | |
97% |
7149-42-0 | |
C7H16N2 | |
1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine | |
CN1CCC(CN)CC1 | |
128.22 | |
128.22 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(1-Methyl-4-piperidnyl)Methanamin, 97 %, Thermo Scientific™