Learn More
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrazol,97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 761446-44-0 | C10H17BN2O2 | 208.07 g/mol
88.54 CHF - 1047.21 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 761446-44-0 |
---|---|
Summenformel | C10H17BN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.07 |
MDL-Nummer | MFCD03789259 |
InChI-Schlüssel | UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester |
PubChem CID | 2773987 |
SMILES | CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10076383
|
Thermo Scientific Acros
382960010 |
1 g | Glasflasche |
88.54 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10136993
|
Thermo Scientific Acros
382960050 |
5 g | Glasflasche |
312.56 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11915861
|
Thermo Scientific Acros
382960250 |
25 g | Glasflasche |
1047.21 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
761446-44-0 | |
208.07 | |
UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N | |
2773987 |
C10H17BN2O2 | |
MFCD03789259 | |
1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester | |
CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Spezifikation
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole | |
97.0 | |
62.0°C to 65.0°C | |
Echt | |
C10H17BN2O2 | |
1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester | |
CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
208.07 | |
208.07 | |
Kristalle |
761446-44-0 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
97% min. (GC) | |
MFCD03789259 | |
UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N | |
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol | |
2773987 | |
97+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.