Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10783801
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10783801
500 mL, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10783801
Marke: Fisher Chemical M/5125/08
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
pH 7.7 to 8.0
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 202°C
Menge 500 mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 0.7mbar 25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-2-pyrrolidone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-methyl-2-pyrrolidone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >