Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
Schmelzpunkt | -24.0°C |
Dichte | 1.0300g/mL |
Siedepunkt | 202.0°C |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | 91°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.4690 to 1.4710 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454346 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 390680010,390680100,390682500,390680025 |
A0452103 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 390680010,390680100,390682500,390680025 |
A0444529 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 390680010,390680100,390682500,390680025 |
A0395793 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 390680010,390680100,390682500,390680025 |
A0399417 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 390680010,390680100,390682500,390680025 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-2-pyrrolidone