Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ACS-Gütegrad, ≥99.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344928
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ACS-Gütegrad, ≥99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344928
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11344928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043894.K2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS-Nummer-872-50-4, 4 l, 106420, 204 °C, farblos bis gelb, 1,033 g/ml, 212-828-1, 86 °C (187 °F), 99.13, ACS-Reagenz, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, -24 °C
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.033 g/mL
Siedepunkt 204°C
Menge 1 L
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29L061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043894.AP,043894.M1,043894.M6,043894.K2,043894.K7
ChargennummerY26K061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number043894.AP,043894.M1,043894.M6,043894.K2,043894.K7
ChargennummerT11K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number043894.AP,043894.M1,043894.M6,043894.K2,043894.K7
ChargennummerW09K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number043894.AP,043894.M1,043894.M6,043894.K2,043894.K7
ChargennummerZ06J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number043894.AP,043894.M1,043894.M6,043894.K2,043894.K7
Name des Produkts
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ACS-Gütegrad, ≥99.0 %, Thermo Scientific Chemicals >