Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454963
Verfügbar ab: 19-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454963
2500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11454963
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12260.0E
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-Methyl-2-Pyrrolidinon dient zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid. Ist aufgrund seiner breiten Löslichkeit und geringen Flüchtigkeit auch für unterschiedliche pharmazeutische Industrianwendungen nützlich und wird als Abscheidemittel, Ofenreiniger und Abbeizmittel verwendet. Ist an der Extraktion von Schmieröl und der Reinigung von Synthetikgas beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon dient zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid. Ist aufgrund seiner breiten Löslichkeit und geringen Flüchtigkeit auch für unterschiedliche pharmazeutische Industrianwendungen nützlich und wird als Abscheidemittel, Ofenreiniger und Abbeizmittel verwendet. Ist an der Extraktion von Schmieröl und der Reinigung von Synthetikgas beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, niederen Alkoholen, Ketonen, Ethylacetat, Rizinusöl, Chloroform und Benzol. Mäßig mischbar mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Hygroskopisch.
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.033
Siedepunkt 204°C
Menge 2500 g
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberA12260.0C,A12260.36,A12260.0E
Chargennummer10253400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberA12260.0C,A12260.36,A12260.0E
Chargennummer10253064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2024 Catalog NumberA12260.0C,A12260.36,A12260.0E
Chargennummer10252939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberA12260.0C,A12260.36,A12260.0E
Chargennummer10251224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12260.0C,A12260.36,A12260.0E
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-2-pyrrolidone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >