Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15234228
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234228 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15234228
Marke: Thermo Scientific Acros 364385000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24.0°C
CAS 872-50-4
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 202.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Brechungsindex 1.4690 to 1.4710
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.03
Summenformel C5H9NO
Viskosität 1.67 mPa.s (20°C)
Beilstein 21,237
Wasser 0.005% max. (Coulometric)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15,619
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99.50%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Chargennummer2531385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Chargennummer2529658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Chargennummer2529693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
Chargennummer2529619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364380025,364385000,364380010,364381000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >