Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13237069
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13237069 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 L, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
5 L
25 L
Packungsgröße:
25 Liter
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 13237069
Marke: Thermo Scientific Acros 449180050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 98 %, C5H9NO, CAS-Nummer 872-50-4, 25 l, 97,5 % min. (GC), 202,0 °C, 1,0300 g/ml, 212-828-1, 91 °C, 99,13, rein, GHS-Signalwort:Gefahr, SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N, 1-Methylpyrrolidin-2-on, -24,0 °C, 15.619, Metallfass, 1,4690 bis 1,4710, CN1CCCC1-O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 202.0°C
Menge 5 L
Flammpunkt 91°C
Verpackung Metallfass
Brechungsindex 1.4690 to 1.4710
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.03
Viskosität 1.67 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,619
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number449180050,449180250
ChargennummerA0457335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number449180050,449180250
ChargennummerA0466045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number449180050,449180250
ChargennummerA0460803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog Number449180050,449180250
ChargennummerA0457335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number449180050,449180250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-2-pyrrolidone
Name des Produkts
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >