Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10265624
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265624
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10265624
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC70901DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 116855-09-5
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.163
MDL-Nummer MFCD11109332
InChI-Schlüssel WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 14140175
IUPAC-Name 1-Methylpyrazolo[3,4-b]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Methyl-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >