Learn More
1-Methyl-1-Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440587
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-1-Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440587
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11440587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22440.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-1-phenylhydrazine is used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-1-Phenylhydrazin wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Die Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-40-6
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.171
MDL-Nummer MFCD00007627
InChI-Schlüssel MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 36299
IUPAC-Name 1-Methyl-1-Phenylhydrazin
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Dichte 1.038
Siedepunkt 54°C to 55°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10169895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22440.06,B22440.14,B22440.22
Name des Produkts
1-Methyl-1-Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >