Learn More
1-Ioddecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215091
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2050-77-3
Summenformel C10H21I
Molekulargewicht (g/mol) 268.18
MDL-Nummer MFCD00001085
InChI-Schlüssel SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16314
IUPAC-Name 1-iododecan
SMILES CCCCCCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iododecane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 124.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9I
Brechungsindex 1.4845 to 1.4865
Menge 100 g
Beilstein 01,168
Relative Dichte 1.25
Synonym decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Stabilisator copper
Formelmasse 268.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iododecane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Ioddecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >