Learn More
1-Indanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
60.60 CHF - 962.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 83-33-0
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
InChI-Schlüssel QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC-Name 2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10735571
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122110100
10 g
60.60 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10294920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122110250
25 g
91.66 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10001220
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122111000
100 g
264.32 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11924851
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
122115000
500 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Seguridad y manipulación
Mehr anzeigen
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
1-Indanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado