Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420378
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
CAS: 6351-10-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Indanol-Derivat wurde als effizienter Ligand für die Palladium-katalysierte asymmetrische Heckreaktion gefunden. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 g/l bei 20 °C, Ethanol, Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6351-10-6
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00003797
InChI-Schlüssel YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
PubChem CID 22819
ChEBI CHEBI:16697
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Indanol
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Siedepunkt 128°C (12 mmHg)
Flammpunkt 145°C (293°F)
Menge 25 g
Beilstein 2042960
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 10g/L at 20°C,ethanol,benzene.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >