Learn More
1-Hydroxypyren, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286380
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Hydroxypyren, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286380
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10286380
Marke: Thermo Scientific Acros 232272500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5315-79-7 | C16H10O | 218.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5315-79-7
Summenformel C16H10O
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD00044543
InChI-Schlüssel BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxypyrene, 1-pyrenol, 3-hydroxypyrene, pyrenol, unii-n2h6o5v707, hydroxypyrene, 1-hydroxy-pyrene, 3-pyrenol, 1-pyrenol 8ci
PubChem CID 21387
ChEBI CHEBI:34093
IUPAC-Name Pyren-1-ol
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxypyrene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feine Nadeln oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number232270010,232270500,232272500
ChargennummerA0451989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number232270010,232270500,232272500
ChargennummerA0395139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number232270010,232270500,232272500
ChargennummerA0415850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number232270010,232270500,232272500
ChargennummerA0421906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2020 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hydroxypyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Hydroxypyren, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >