Learn More
1-Hydroxyethyliden-bis-(Phosphonsäure), 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470590
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Hydroxyethyliden-bis-(Phosphonsäure), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11470590
50 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11470590
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043502.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2809-21-4
Summenformel C2H8O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 206.027
MDL-Nummer MFCD00070585
InChI-Schlüssel DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal slMehr anzeigenShow Less
PubChem CID 3305
ChEBI CHEBI:4907
IUPAC-Name (1-Hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonsäure
SMILES CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxyethylidenebis (phosphonic acid)
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Merck Index 14,3863
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number043502.18,043502.09
ChargennummerW13C002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 Catalog Number043502.18,043502.09
ChargennummerG20L07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043502.18,043502.09
ChargennummerB22M05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043502.18,043502.09
ChargennummerF27T007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043502.18,043502.09
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Hydroxyethyliden-bis-(Phosphonsäure), 96 %, Thermo Scientific Chemicals >