Learn More
Fisherbrand™ 1Stopfen aus Naturkautschuk mit Bohrung
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ RB079/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537622
  • 29.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleiner, konischer Stopfen zum Abdichten der Öffnungen von Teströhrchen, Kolben und anderen Laborgläsern
  • Vorzugsweise für Anwendungen, die eine engere Abdichtung oder einen höheren Grad an chemischer Beständigkeit erfordern
  • Verhindern die Kontamination von Proben, indem sie den Inhalt von Laborglas vor Luft schützen
  • Ermöglicht Experimentatoren, Lösungen zu schütteln oder zu mischen, ohne sie zu verschütten
Spezifikation
Spezifikation
46/55 IRHD
Je 1
79mm
Stopfen
54 mm
Rot
Naturkautschuk
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 1Stopfen aus Naturkautschuk mit Bohrung > Bodendurchmesser (metrisch): 79 mm