Learn More
1-Hexin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904431
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Hexin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904431
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11904431
Marke: Thermo Scientific Acros 329905000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-02-7
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.13
InChI-Schlüssel CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
IUPAC-Name Hex-1-yn
SMILES CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyne
Schmelzpunkt -132.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7100g/mL
Siedepunkt 71.0°C to 72.0°C
Flammpunkt −021°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3C≡CH
Brechungsindex 1.3974
Menge 500 mL
Beilstein 01,253
Relative Dichte 0.71
Formelmasse 82.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number329900250,329905000,329901000
ChargennummerA0464707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number329900250,329905000,329901000
ChargennummerA0457024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog Number329900250,329905000,329901000
ChargennummerA0393717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number329900250,329905000,329901000
ChargennummerA0433610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2021 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
1-Hexin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >