Learn More
1-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.40 CHF - 89.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 111-27-3 |
---|---|
Summenformel | C6H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.177 |
MDL-Nummer | MFCD00002982 |
InChI-Schlüssel | ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinolMehr anzeigen |
PubChem CID | 8103 |
ChEBI | CHEBI:87393 |
IUPAC-Name | Hexan-1-ol |
SMILES | CCCCCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11493757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18232.AP |
500 mL |
28.40 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11403767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18232.0F |
2500 mL |
89.05 CHF
2500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen1-Hexanol wird als Vorläufer von Plastifizierern, chemischen Intermediaten für Pharmazeutika, Parfümester und Antiseptika verwendet. Darüber hinaus dient es als Störmittel für Actomyosin-Adenosin-Triphosphatease. Auch wird es zur Modulation der Funktion des Actomyosin-Motors verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Chloroform, Ether, Benzol. Geringfügig mischbar mit Kohlenstofftetrachlorid und Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
111-27-3 | |
102.177 | |
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N | |
8103 | |
Hexan-1-ol |
C6H14O | |
MFCD00002982 | |
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinolMehr anzeigen | |
CHEBI:87393 | |
CCCCCCO |
Spezifikation
1-Hexanol | |
°C to 52°C | |
157°C | |
99% | |
CH3(CH2)5OH | |
MFCD00002982 | |
969167 | |
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol | |
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan-1-ol | |
8103 | |
102.18 |
111-27-3 | |
0.814 g/mL | |
60°C (140°F) | |
C6H14O | |
1.418 | |
UN2282 | |
14,4697 | |
Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water. | |
CCCCCCO | |
102.177 | |
CHEBI:87393 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
H226-H302
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P330-P362-P370+P378q-P374-P380-P501c
H226-H302+H312-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 3; Verpackungsgruppe: III; richtiger Versandname: HEXANOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 203-852-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ4025000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1-Hexanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-hexanol