Learn More
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz Hydrat, 98 %, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10628321
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz Hydrat, 98 %, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10628321
Marke: Thermo Scientific 411601000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-45-3
Summenformel C6H13NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00007542
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC-Name Natrium;hexan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Extinktion (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte Negligible
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 54
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble
Formelmasse 188.22
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) ≥97.5% (on dry substance)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Hexanesulfonic acid
Name des Produkts
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz Hydrat, 98 %, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >