Learn More
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz, 98+ %, Ionenpaar-Chromatographie, zertifiziert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10666642
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz, 98+ %, Ionenpaar-Chromatographie, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10666642 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10666642
Marke: Fisher Chemical H/0438/46
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Hexan-Sulfonsäure, Natriumsalz, 98+ %, Ionenpaarchromatographie, zertifiziert, Fisher Chemical, Menge:100g, CAS:2832-45-3, weiß, Schmelzpunkt:300 °C, Molekularformel:C6H13NaO3S, Molekulargewicht:188,217, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-45-3
Summenformel C6H13NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00007542
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 25 g
IUPAC-Name Natriumhexan-1-sulfonat
Formelmasse 188.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz, 98+ %, Ionenpaar-Chromatographie, zertifiziert, Fisher Chemical >