Learn More
1-Hexadecylamin, techn. 90 %, Rest hauptsächlich 1-Octadecylamin, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
24.10 CHF - 92.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 143-27-1 |
---|---|
Summenformel | C16H35N |
Molekulargewicht (g/mol) | 241.46 |
MDL-Nummer | MFCD00008158 |
InChI-Schlüssel | FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine |
PubChem CID | 8926 |
IUPAC-Name | hexadecan-1-amin |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11448740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22459.14 |
25 g |
24.10 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11460627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22459.30 |
250 g |
35.70 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11450627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22459.0B |
1000 g |
92.60 CHF
1000 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Hexadecylamin wird zur Herstellung von Harzen, älteren Reinigungsmitteln und Antiklumpmitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren.
Chemische Identifikatoren
143-27-1 | |
241.46 | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
8926 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
hexadecan-1-amin |
Spezifikation
1-Hexadecylamine | |
42°C to 47°C | |
144°C (2 mmHg) | |
90% | |
C16H35N | |
MFCD00008158 | |
1634065 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCN | |
241.46 | |
241.46 | |
Technisch |
143-27-1 | |
0.813 | |
140°C (284°F) | |
Rückstand hauptsächlich 1-Octadecylamin | |
1.4496 | |
UN3259 | |
hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine | |
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecan-1-amin | |
8926 | |
90% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-596-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ML9100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen