Learn More
1-Hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10486920
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10486920
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Artikelnummer. 10486920
Marke: Thermo Scientific Acros 120480010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36653-82-4
Summenformel C16H34O
Molekulargewicht (g/mol) 242.45
MDL-Nummer MFCD00004760
InChI-Schlüssel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC-Name Hexadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecanol
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 344°C
Flammpunkt >157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)15OH
Menge 1 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viskosität 8 mPa.s (60°C)
Formelmasse 242.44
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver, Flocken oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number120480025,120480100,120480010
ChargennummerA0458056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number120480025,120480100,120480010
ChargennummerA0408493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number120480025,120480100,120480010
ChargennummerA0418241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number120480025,120480100,120480010
ChargennummerA0446968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog Number120480025,120480100,120480010
Name des Produkts
1-Hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >