Learn More
1Heptansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, geeignet für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10403551
Zum Warenkorb hinzufügen
1Heptansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, geeignet für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403551
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10403551
Marke: Thermo Scientific Acros 411271000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207300-90-1
InChI-Schlüssel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumheptan-1-sulfonat; Hydrat, 1-Heptansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, Natrium-1-Heptansulfonat-Monohydrat, Natrium-1-heptansulfonathydrat, Natrium-1-heptansulfonatmonohydrat, Natriumheptan-1-sulfonat, Hydrat, Natriumheptan-1-sulfonat-Wasser 1/1/1, Natrium-1-Heptansulfonat-Monohydrat t, Natrium-1-Heptansulfonat-Monohydrat, für HPLC
PubChem CID 23687711
IUPAC-Name Natrium;-heptan-1-sulfonat;hydrat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptansulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat
Extinktion (2.7 g in 100 ml Wasser) (pH 3), (2.7 g in 100 ml Wasser) (pH 3) bei 0 nm, 0.06 max. bei 254 nm, 0.06 max. bei 280 nm, 0.1 max. bei 220 nm, 1 max. bei 210 nm
Schmelzpunkt >300 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 7.4 % bis 9 % (100 °C, 3 h) (Vakuum)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H17NaO4S
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich
Molekulargewicht (g/mol) 220.259
Formelmasse 220.27
Physikalische Form Puder oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1Heptansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, geeignet für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals >