Learn More
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17861361
|
MP Biomedicals
0215123905 |
5 g |
40.20 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17861371
|
MP Biomedicals
0215123925 |
25 g |
220.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Heptasulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, ∽ 98 %, MP Biomedicals™