Learn More
1-Ethynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.183 g/mol
51.70 CHF - 170.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 78-27-3
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.183
MDL-Nummer MFCD00003858
InChI-Schlüssel QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC-Name 1-Ethylcyclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11323256
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12591.22
100 g
51.70 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11333256
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12591.36
500 g
170.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclohexanol wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 g/l bei 20 °C), Diethylether, Alkoholen, Ester und Keton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H311-H302-H319
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
Gehäuse H302-H311-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-100-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GV9100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1-Ethynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals