Learn More
1-Ethynyl-1-Cyclohexanol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10569600
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Ethynyl-1-Cyclohexanol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569600
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10569600
Marke: Thermo Scientific Acros 119101000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-27-3
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00003858
InChI-Schlüssel QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6525
IUPAC-Name 1-Ethylcyclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9763g/mL
Siedepunkt 180.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CC6H10OH
Brechungsindex 1.4810 to 1.4840
Menge 100 g
Beilstein 06,II,1
Merck Index 10,381
Relative Dichte 0.9763
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number119105000,119100025,119101000
ChargennummerA0464100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number119105000,119100025,119101000
ChargennummerA0464099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number119105000,119100025,119101000
ChargennummerA0453256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number119105000,119100025,119101000
ChargennummerA0402934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number119105000,119100025,119101000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
1-Ethynyl-1-Cyclohexanol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >