Learn More
1-Ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15354968
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15354968 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 L
Click to view available options
Menge:
10 L
Artikelnummer. 15354968
Marke: Thermo Scientific Acros 118880100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperidine
CAS 766-09-6
Schmelzpunkt -20.0°C
Dichte 0.8240g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 131.0°C
Flammpunkt 17°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Summenformel C7H15N
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 10 L
Beilstein 20,17
Relative Dichte 0.824
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C).
InChI-Schlüssel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCCCC1
IUPAC-Name 1-Ethylpiperidin
Molekulargewicht (g/mol) 113.2
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number118880025,118880100,118885000
ChargennummerA0352795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number118880025,118880100,118885000
ChargennummerA0419729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog Number118880025,118880100,118885000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >