Learn More
1-Ethyl-2-Methylchinoliniodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493244
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Ethyl-2-Methylchinoliniodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493244
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11493244
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10584.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299.155 g/mol
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethyl-2-Methylchinoliniumiodid wird als Vorstufe bei der Synthese von Carbocyaninfarbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vorläufer bei der Synthese von Carbocyaninfarbstoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-55-3
Summenformel C12H14IN
Molekulargewicht (g/mol) 299.155
MDL-Nummer MFCD00031829
InChI-Schlüssel OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69076
IUPAC-Name 1-Ethyl-2-methylquinolin-1-ium;Iodid
SMILES CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Schmelzpunkt 231°C (decomposition)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water.
Formelmasse 299.16
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10229482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberA10584.06,A10584.14,A10584.22
Chargennummer10228108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA10584.06,A10584.14,A10584.22
ChargennummerC7293A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10584.06,A10584.14,A10584.22
Chargennummer10229482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10584.06,A10584.14,A10584.22
ChargennummerB5360B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10584.06,A10584.14,A10584.22
Name des Produkts
1-Ethyl-2-Methylchinoliniodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >