Learn More
1-Dodecylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10066952
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Dodecylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10066952
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10066952
Marke: Thermo Scientific Acros 381700010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecylimidazole
CAS 4303-67-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 146.0°C (0.5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H28N2
Brechungsindex 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00278859
Menge 1 g
Synonym 1-dodecyl-1h-imidazole, n-dodecylimidazole, 1h-imidazole, 1-dodecyl, n-laurylimidazole, imidazole, 1-dodecyl, 1-laurylimidazole, unii-q11nxv80s7, 1-dodecyl-1h-imidazol, n-dodecyl imidazole, pubchem20091
InChI-Schlüssel JMTFLSQHQSFNTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCN1C=CN=C1
IUPAC-Name 1-Dodecylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 236.40
PubChem CID 78002
Formelmasse 236.4
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0365953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog Number381700010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Dodecylimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Dodecylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >