Learn More
1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358743
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-55-0
Summenformel C12H26S
Molekulargewicht (g/mol) 202.40
MDL-Nummer MFCD00004885
InChI-Schlüssel WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptan
PubChem CID 8195
IUPAC-Name dodecane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanethiol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -7.0°C
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 266.0°C to 283.0°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11SH
Brechungsindex 1.4580 to 1.4600
Menge 2.5 L
Fieser 16,356
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 202.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
1-Dodecanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >