Learn More
1-Cyanomethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11499703
1-Cyanomethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499703
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11499703
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12464.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3010-03-5
MDL-Nummer MFCD00023733
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethylpiperidine
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 210°C
Summenformel C7H12N2
Brechungsindex 1.466
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Synonym piperidinoacetonitrile, piperidin-1-ylacetonitrile, n-cyanomethylpiperidine, 1-piperidineacetonitrile, piperidoacetonitrile, piperidine-1-acetonitrile, 2-piperidin-1-yl acetonitrile, 1-cyanomethylpiperidine, n-piperidinoacetonitrile, acetonitrile, piperidino
InChI-Schlüssel CLVBVRODHJFTGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC#N
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
PubChem CID 18164
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
1-Cyanomethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific™ >