Learn More
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo-[2.2.2]-octan bis-(tetrafluorborat), ≥ 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323896
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo-[2.2.2]-octan bis-(tetrafluorborat), ≥ 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323896
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11323896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17003.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354.26 g/mol
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) is used as a reagent for electrophilic fluorination and also acts as a selective oxidizing agent. It is a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine and also used in the synthesis of organofluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan Bis(Tetrafluoroborat) wird als Reagenz für die elektrophile Fluorierung verwendet und wirkt auch als selektives Oxidationsmittel. Ist eine hocheffektive und vielseitige Quelle für elektrophiles Fluor und wird auch bei der Synthese von Organofluorin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Acetonitril, Alkohol, Aceton, Dimethylformamid, Pyridin und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140681-55-6
Summenformel C7H14B2ClF9N2
Molekulargewicht (g/mol) 354.26
MDL-Nummer MFCD00142607
InChI-Schlüssel TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Fluor-1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octan;Ditetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3088
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide.
Formelmasse 354.26
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberL17003.06,L17003.14
ChargennummerN07L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberL17003.06,L17003.14
ChargennummerX14K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberL17003.06,L17003.14
Chargennummer10251430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL17003.06,L17003.14
ChargennummerN09K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog NumberL17003.06,L17003.14
Name des Produkts
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo-[2.2.2]-octan bis-(tetrafluorborat), ≥ 98%, Thermo Scientific Chemicals >