Learn More
1-Chlorbutan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as an alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an anthelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Chlorobutan wird als Zwischenprodukte und Lösungsmittel verwendet. Es wird für HPLC-, Spektrophotometrie- und Umwelttests verwendet. Es wird als alkylierendes Reagenz in der organischen und organometallischen Synthese von Verbindungen verwendet. Es wird auch als Anthelmintikum in der Veterinärmedizin eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chlorobutane |
Schmelzpunkt | °C to 123°C |
Dichte | 0.886 |
Siedepunkt | 77°C to 78°C |
Flammpunkt | -12°C (10°F) |
Prozentgehaltsbereich | >99% |
Brechungsindex | 1.4024 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1127 |
Beilstein | 1730909 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10255417 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | A11494.0F,A11494.AP |
10212637 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11494.0F,A11494.AP |
10133538 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | A11494.0F,A11494.AP |
10243678 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A11494.0F,A11494.AP |
10190930 | Analysenzertifikat | 07/06/2022 | A11494.0F,A11494.AP |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Chlorobutane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Chlorobutane
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen