Learn More
1-Chlor-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479150
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Chlor-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479150
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11479150
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15396.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-4-Nitrobenzol ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von 2,4-Dinitrochlorbenzol und 3,4-Dichlornitrobenzol. Verwendung als Rohstoff bei der Herstellung von 4-Nitrodiphenylamin, 4-Chloraninlin und (4-[4(-Aminobenzol)sulfonyl]anilin. Dient als allgemeines Antioxidans, das in Gummi zu finden ist.
Löslichkeit
Löslich in kochendem heißem Ethanol, Äther, Toluol, Aceton, organischen Lösungsmitteln und Kohlenstoffdisulfid. Schwerlöslich in kaltem Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-00-5
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.553
MDL-Nummer MFCD00007285
InChI-Schlüssel CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Dichte 1.515
Siedepunkt 238°C to 242°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1578
Beilstein 508691
Merck Index 14,2151
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10247408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 ArtikelnummerA15396.0B,A15396.30,A15396.0I
Chargennummer10242965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 ArtikelnummerA15396.0B,A15396.30,A15396.0I
Chargennummer10202446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 ArtikelnummerA15396.0B,A15396.30,A15396.0I
Chargennummer10195213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15396.0B,A15396.30,A15396.0I
Chargennummer10220782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15396.0B,A15396.30,A15396.0I
Name des Produkts
1-Chlor-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >