Learn More
1-Butylphosphonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489116
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Butylphosphonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489116
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11489116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17983.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3321-64-0 | C4H11O3P | 138.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3321-64-0
Summenformel C4H11O3P
Molekulargewicht (g/mol) 138.10
MDL-Nummer MFCD00012295
InChI-Schlüssel UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphosphonic acid, 1-butanephosphonic acid, butylphosphonate, 1-butylphosphonic acid, phosphonic acid, butyl, n-butyl phosphonic acid, acmc-1cr41
PubChem CID 76839
ChEBI CHEBI:41384
IUPAC-Name Butylphosphonsäure
SMILES CCCCP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butylphosphonic acid
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1749026
Formelmasse 138.1
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA17983.03,A17983.14,A17983.06
Chargennummer10252883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog NumberA17983.03,A17983.14,A17983.06
Chargennummer10251294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17983.03,A17983.14,A17983.06
Chargennummer10166128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17983.03,A17983.14,A17983.06
Chargennummer10192700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17983.03,A17983.14,A17983.06
Name des Produkts
1-Butylphosphonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals >