Learn More
1-Butylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Butyl isothiocyanate participates in the synthesis and characterization of Poly(N-Propargylthiourea). Participates in the Synthesis of 2-Aminobenzothiazoles via Copper (I)-Catalyzed Cross-Coupling with Part-Per-Million Catalyst Loadings. Thiols reactions with 1-Butyl isothiocyanate in aquatic toxicity data in the TETRATOX assay and reactivity data in an abiotic thiol assay. utyl isothiocyanate has been used as capping reagent to immobilize the functionalized derivative of Oregon Green 514 molecular switch on a preformed amino self assembled monlayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Butylisothiocyanat ist beteiligt an der Synthese und Charakterisierung von Poly(N-Propargylthioharnstoff). Ist beteiligt an der Synthese von 2-Aminobenzothiazolen über Kupfer-(I)-katalytisierte Kreuzkopplung mit Millionstel-Katalysatorbeladungen. Thiolreaktionen mit 1-Butylisothiocyanat in aquatischen Toxizitätsdaten im TETRATOX-Assay und Reaktivitätsdaten in einem abiotischen Thiolassay; Utylisothiocyanat wurde als Kappungsreagenz verwendet, um das funktionalisierte Derivat des Molekularschalters von Oregon Green 514 auf einer vorgeformten, selbstmontierten Aminosäuremonolage zu immobilisieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Butyl isothiocyanate |
Siedepunkt | 63°C to 65°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 66°C (150°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | CH3(CH2)3NCS |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 906839 |
Formelmasse | 115.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |