Learn More
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10619853
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10619853 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10619853
Marke: Thermo Scientific Acros 354095000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
Chemische Identifikatoren
CAS 79917-90-1
Summenformel C8H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 174.67
MDL-Nummer MFCD03095425
InChI-Schlüssel FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734161
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-um;Chlorid
SMILES [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73.0°C
Farbe Creme bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 1584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 170.1 mPa.s (80°C)
Formelmasse 174.67
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number354090050,354091000,354090250,354095000
ChargennummerA0468703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number354090050,354091000,354090250,354095000
ChargennummerA0458542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number354090050,354091000,354090250,354095000
ChargennummerA0449055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number354090050,354091000,354090250,354095000
ChargennummerA0398099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number354090050,354091000,354090250,354095000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >