Learn More
1-Butanol, HPLC-Gütegrad, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378197
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Butanol, HPLC-Gütegrad, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378197
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11378197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022925.K2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Durch 0.2 μm-Filter gefiltert.
1-Butanol is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt −90°C to -89°C
Dichte 0.810
Siedepunkt 117°C to 118°C
Menge 1 L
Flammpunkt 35°C (95°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.399
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 969148
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 74.12
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number022925.M1,022925.K7,022925.K2
ChargennummerZ20K646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number022925.M1,022925.K7,022925.K2
ChargennummerR25K823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number022925.M1,022925.K7,022925.0F,022925.K2
ChargennummerU30J816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number022925.M1,022925.K7,022925.0F,022925.K2
ChargennummerYA736413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number022925.M1,022925.K7,022925.0F,022925.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butanol
Name des Produkts
1-Butanol, HPLC-Gütegrad, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >