Learn More
1-Butanol, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
30 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Butanol |
Namenshinweis | Reag. Ph. EUR. Durchhang. ISO |
Dichte | 0.81 g/ml bei 25 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.112 |
Flammpunkt | 35 °C (95 °F) |
Zündpunkt | 649 °F |
Strukturformel | CH3(CH2)3OH |
UN-Nummer | 1120 |
Beilstein | 969148 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Butanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Butanol, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur