Learn More
1-Butanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344847
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Butanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344847
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11344847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041867.AK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
pH 7
Schmelzpunkt -90°C to -89°C
Namenshinweis Anhydrous
Dichte 0.810
Siedepunkt 117°C to 118°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Wiederverschließbare ChemSeal™ Flasche unter Argon
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.399
UN-Nummer UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30L710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number041867.M1,041867.AK,041867.K2
ChargennummerU30J799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number041867.M1,041867.AK,041867.K2
ChargennummerX30H878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041867.M1,041867.AK,041867.K2
ChargennummerR06F747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041867.M1,041867.AK,041867.K2
ChargennummerF20R024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041867.M1,041867.AK,041867.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butanol
Name des Produkts
1-Butanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >