Learn More
1-Butanol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10398080
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Butanol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398080
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10398080
Marke: Thermo Scientific Acros 232080010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Namenshinweis For analysis
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8100g/mL
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel CH3(CH2)3OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Beilstein 01, 367
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 1542
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99.4%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butanol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Butanol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >