Learn More
1-Bromundecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10582811
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Bromundecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582811
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10582811
Marke: Thermo Scientific Acros 224010250
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-67-4
MDL-Nummer MFCD00000223
InChI-Schlüssel IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12744
IUPAC-Name 1-Bromundecan
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoundecane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -9°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 137°C to 138°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H23Br
Strukturformel CH3(CH2)10Br
Brechungsindex 1.4555 to 1.4575
Menge 25 g
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 235.21
Formelmasse 235.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2022 Catalog Number224011000,224010250
ChargennummerA0376796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2021 Catalog Number224011000,224010250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromoundecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromoundecane
Name des Produkts
1-Bromundecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >