Learn More
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483087
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483087
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11483087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16082.22
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277.29 g/mol
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromtetradecan wurde bei der Synthese von Tetradecylferrocen, kationischen und zwitterionischen Gemini-Tensiden und 9-Tetradecylcarbazol verwendet. Es wird auch zur Synthese metallomesogener Polymere auf Basis von bis[η1(N)-3,4-dialkyloxy-benzyliden-4′-dodecyloxyanilin]dichlorpalladium(II) mit Octyl-, Decyl-, Dodecyl-, Tetradecyl- und Hexadecyl-alkylgruppen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-71-0
Summenformel C14H29Br
Molekulargewicht (g/mol) 277.29
MDL-Nummer MFCD00000228
InChI-Schlüssel KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC-Name 1-Bromtetradecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromotetradecane
Schmelzpunkt 4°C to 6°C
Dichte 1.018
Siedepunkt 175°C to 178°C (20 mmHg)
Flammpunkt 158°C (316°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 100 g
Beilstein 1742640
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 277.3
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 ArtikelnummerA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Chargennummer10248091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 ArtikelnummerA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Chargennummer10227761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16082.0E,A16082.36,A16082.22
ChargennummerB5158C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Chargennummer10158050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Name des Produkts
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >