Learn More
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.77 CHF - 706.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 112-71-0 |
---|---|
Summenformel | C14H29Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.28 |
MDL-Nummer | MFCD00000228 |
InChI-Schlüssel | KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo |
PubChem CID | 8208 |
IUPAC-Name | 1-Bromtetradecan |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10377700
|
Thermo Scientific Acros
187381000 |
100 g | Glasflasche |
54.77 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10489680
|
Thermo Scientific Acros
187385000 |
500 g | Glasflasche |
196.98 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13488418
|
Thermo Scientific Acros
187380025 |
2.5 kg | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
112-71-0 | |
277.28 | |
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N | |
8208 | |
CCCCCCCCCCCCCCBr |
C14H29Br | |
MFCD00000228 | |
myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo | |
1-Bromtetradecan |
Spezifikation
1-Bromotetradecane | |
112-71-0 | |
100.0 | |
Gelb | |
175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg) | |
Echt | |
C14H29Br | |
1.4590 to 1.4610 | |
01,II,136 | |
myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo | |
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N | |
1-Bromtetradecan | |
8208 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
5.0°C to 6.0°C | |
0.9300g/mL | |
149°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)13Br | |
MFCD00000228 | |
0.93 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCCCBr | |
277.28 | |
277.28 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-999-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromotetradecane