Learn More
1-(Brommethyl)isochinolinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10461684
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(Brommethyl)isochinolinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461684
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10461684
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC05108DE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 337508-56-2
Summenformel C10H9Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 302.997
MDL-Nummer MFCD03086096
InChI-Schlüssel RWSWRJTWPXSENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl isoquinoline hydrobromide, 1-bromomethylisoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide 1:1, 1-bromomethylisoquinoline hbr, 1-bromomethyl-isoquinolin hydrobromide, 1-bromomethyl-isoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide
PubChem CID 2776245
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)Isochinolin;Hydrobromid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 303
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(Brommethyl)isochinolinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™ >