Learn More
1-(Brommethyl)cyclopropan, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10205904
1-(Brommethyl)cyclopropan, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10205904
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10205904
Marke: Thermo Scientific Maybridge RJF00467DA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 7051-34-5
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
MDL-Nummer MFCD00001306
InChI-Schlüssel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)cyclopropane
CAS Min. % 95.0
Dichte 1.3800g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C3H5CH2Br
Menge 1 g
IUPAC-Name (Brommethyl)cyclopropan
Formelmasse 135
Reinheit (%) 95%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-(Brommethyl)cyclopropan, 95 %, Thermo Scientific™ >