Learn More
1-(Brommethyl)-3-Phenoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 263.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(Brommethyl)-3-Phenoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur